Merck
648313
Millipore
Tris, Hydrochlorid, ULTROL®-Qualität
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), useful in pH range 7.0-9.0
Synonym(e):
Trizma® Hydrochlorid -hydrochlorid, tris(Hydroxymethyl)aminomethan, HCl, TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.60
Beilstein:
3675235
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Löslichkeit
water: 500 mg/mL
Kationenspuren
heavy metals: ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Absorption (1,0 M, H2O, 260 nm):≤0,1.
Für die Anwendung im pH-Bereich 7,0–9,0. Der pKa-Wert bei 25 °C beträgt 8,1.
Weit verbreiteter biologischer Puffer (Absorption: <0,1 bei 260 nm, 1,0 M, H2O. Eine 1,0-M-Lösung in H2O hat einen pH-Bereich von 3,5–5,0 und einen pKa-Wert von 8,3 bei 20 °C.
Anwendung
  • Effect of Organic Solvents on the Activity, Stability and Secondary Structure of asclepain cI, Using FTIR and Molecular Dynamics Simulations.: This study uses Tris hydrochloride as a buffer to assess the stability and structural changes in the asclepain cI enzyme, providing insights into enzyme applications in industrial and medical biotechnology (Origone et al., 2024).
  • Microencapsulation of Omeprazole by Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Surface Layer Protein and Evaluation of its Stability in Acidic Condition.: Research demonstrates the use of Tris hydrochloride buffer in stabilizing microencapsulated omeprazole, aimed at enhancing drug delivery in acidic environments (Mobarak Qamsari et al., 2020).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt um 0,03–0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung. Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiulan Shao et al.
Oncology letters, 21(6), 431-431 (2021-04-20)
Ovarian cancer is one of the leading causes of cancer-related death among women worldwide and accounts for 4% of all cancer cases in female patients. To date, ovarian cancer has the poorest prognosis among all types of gynecological cancer; thus