Wichtige Dokumente
616407
Sigma-Aldrich
TACE-Substrat IV, fluorogen, Calbiochem
Synonym(e):
TACE-Substrat IV, fluorogen, Calbiochem, TNF-α Convertase-Enzymsubstrat IV, fluorogen, Abz-LAQAVRSSSR-Dpa, ADAM-17-Substrat IV, fluorogen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C59H93N23O20
Molekulargewicht:
1444.51
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Fluoreszenz
λex ~320 nm
λem ~420 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein intern gequenchtes fluorogenes Dekapeptidsubstrat, das für die kontinuierliche Überwachung der TACE-Aktivität und das Hochdurchsatz-Screening von TACE-Inhibitoren nützlich ist (kcat = 21,6 s-1 und Substratkonzentration bei der Hälfte der Vmax, S0,5 = 342 µM). Das Substrat wird an der Ala-Val-Amidbindung gespalten. Wirkt als schlechtes Substrat für MMP-1, MMP-9 und MMP-13. Zeigt bessere Löslichkeit in wässrigen Puffern.
Ein intern gequenchtes, fluorogenes 10-Aminosäure-Peptidsubstrat, das für die Überwachung der TNF-α Convertase Enzyme (TACE) Aktivität durch einen kontinuierlichen fluorometrischen Assay geeignet ist. Auch nützlich für das Screening von TACE-Inhibitoren (kcat = 21,6 s-1 wenn die Substratkonzentration die Hälfte der Vmax beträgt, S0,5 = 342 µM). Das Substrat wird an der Ala-Val-Amidbindung gespalten. Das Substrat wird nicht wesentlich von MMP-1, MMP-9 oder MMP-13 gespalten. Zeigt verbesserte Löslichkeit in wässrigen Puffern. Anregungsmaximum: ~320 nm; Emissionsmaximum: ~420 nm.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Fluorogenes Dekapeptidsubstrat, das für die kontinuierliche Überwachung der TACE-Aktivität nützlich ist
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
kcat = 21,6 s-1 und die Substratkonzentration bei der Hälfte der Vmax, S0,5 = 342 µM
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Abz-Leu-Ala-Gln-Ala-Val-Arg-Ser-Ser-Ser-Arg-Dpa
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Jin, G., et al. 2002. Anal. Biochem.302, 269.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable