Wichtige Dokumente
613424
Millipore
Tocopherol-Set, Calbiochem
The Tocopherol Set is a convenient four-vial pack containing ~50 mg each of all-rac-α, all-rac-β, RRR-γ, and RRR-δ-tocopherols.
Synonym(e):
Vitamin E Tocopherol Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (for each component, HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine praktische Viererpackung mit jeweils ~50 mg All-Rac-α, All-Rac-β, RRR-γ und RRR-δ-Tocopherolen zur Verwendung als Referenzstandards für die quantitative und qualitative Bestimmung von Tocopherolen in biologischen Proben. Der Begriff Vitamin E umfasst mehrere verwandte Tocopherole (All-Rac-α-, All-Rac-β-, RRR-γ-, RRR-δ-Tocopherole) und Tocotrienole, die aus natürlichen Quellen isoliert wurden. Von diesen Verbindungen wird α-Tocopherol die höchste biologische Aktivität zugeschrieben. Die meisten Studien an Menschen stützen sich zur Beurteilung des Vitamin-E-Status auf die Gesamtkonzentration vonα-Tocopherol in Plasma oder Serum. Die biologische Aktivität von Vitamin E wird im Allgemeinen mit seiner gut definierten antioxidativen Eigenschaft in Verbindung gebracht, insbesondere gegen die Lipidperoxidation in biologischen Membranen. Mit der Entwicklung eines besseren Verständnisses der antioxidativen Wirkung von Vitamin E haben Forscher gezeigt, dass es mehrere potenziell antitumorale und kardioprotektive Eigenschaften besitzt, darunter die Antagonisierung der Oxidation von Lipoproteinen niedriger Dichte, die Hemmung der Thrombozytenaggregation und -adhäsion, die Verhinderung der Proliferation der glatten Muskulatur und die Erhaltung der normalen Koronarerweiterung. In jüngerer Zeit hat die Beobachtung, dass Tocopherol (α) eine Signalfunktion in glatten Gefäßmuskelzellen hat, das Interesse an der Rolle von Vitamin E über seine antioxidative Funktion hinaus geweckt. Das RRR-γ-Tocopherol wirkt nachweislich als Nukleophil, das elektrophile Mutagene in lipophilen Kompartimenten abfangen kann.
Enthält je ein 50-mg-Fläschchen All-Rac-α-Tocopherol, All-Rac-β-Tocopherol, RRR-γ-Tocopherol und RRR-δ-Tocopherol.
Anwendung
  • Morphological, Anatomical, and Phytochemical Studies of Carlina acaulis L. Cypsela.: This study includes tocopherol as part of the phytochemical analysis, enhancing understanding of its roles in plant defense and its potential extraction for pharmaceutical use (Strzemski et al., 2020).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Hinweis: Die meisten Fläschchen enthalten 50 mg Tocopherol ± 10 %, einige können jedoch auch mehr enthalten. Wenn das Material als quantitativer Standard verwendet werden soll, wird empfohlen, das Material vor der Verwendung analytisch zu wiegen. Wenn kleine Mengen Tocopherol auf einmal verwendet werden sollen, ziehen Sie das Material mit einer Hamilton-Spritze langsam aus dem Fläschchen, spülen Sie mit Inertgas und verschließen Sie das Fläschchen wieder. Wenn das gesamte Fläschchen auf einmal verwendet werden soll, gehen Sie wie folgt vor, um die genaue Menge des Materials in jedem Fläschchen zu bestimmen:
1. Messen Sie das Gewicht des Fläschchens mit Tocopherol.
2. Verwenden Sie ein organisches Lösungsmittel (z. B. Ethanol), um den gesamten Inhalt des Fläschchens in Lösung zu bringen.
3. Trocknen Sie das Fläschchen und messen Sie das Gewicht des trockenen Fläschchens. **Hinweis: Das Lösungsmittel muss vor der Verwendung vollständig aus der Probe verdampft werden.**
4. Berechnen Sie die Masse des Tocopherols, das sich in der ursprünglichen Lösung befand, anhand der folgenden Angaben:
all-rac-α-tocopherol, C₂₉H₅₀O₂, MW 430,7
all-rac-β-tocopherol, C₂₈H₄₈O₂, MW 416,7
RRR-γ-tocopherol, C₂₈H₄₈O₂, MW 416,7
RRR-δ-tocopherol, C₂₇H₄₆O₂, MW 402,7
Sonstige Hinweise
Brigelius-Flohe, R., et al. 1999. FASEB J.13, 1145.
Emmert, D.H., et al. 1999. Arch. Fam. Med.8, 537.
Theriault, A., et al. 1999. Clin. Biochem.32, 309.
Stone, W.L., et al. 1997. J. Natl. Cancer Inst.89, 1006.
van Poppel, G., et al. 1997. Cancer Lett.114, 195.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1