Merck
568500
Sigma-Aldrich
SQ 22536, CAS-Nr. 17318-31-9, Calbiochem
Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor.
Synonym(e):
SQ 22536, CAS-Nr. 17318-31-9, Calbiochem, 9-(Tetrahydro-2ʹ-furyl)adenin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)C1OCCC1
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
InChIKey
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeabler Inhibitor der Adenylatcyclase. Blockiert die PTH-Stimulation der Adenylatcyclase (IC50 = 200 µM). Reduziert die PGE2-induzierte Hemmung der O2· -Produktion.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Adenylatcyclase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 200 µM gegen Adenylatcyclase
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Sonstige Hinweise
Talpain, E., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 114, 1459.
Tamaoki, J., et al. 1993. Prostaglandins45, 363.
Fabbri, E., et al. 1991. J. Enzyme Inhib.5, 87.
Goldsmith, B.A. and Abrams, T.W. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88, 9021.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Magdalena Szymanska et al.
Scientific reports, 13(1), 14133-14133 (2023-08-30)
Angiogenesis is important for endometrial remodeling in mature females. The endometrium synthesizes high amounts of prostacyclin (PGI2) but the role of PGI2 in angiogenesis-related events in this tissue was not fully described. In the present study, porcine endometrial endothelial (pEETH)
NaHye Lee et al.
The FEBS journal, 287(17), 3841-3870 (2020-02-01)
Microglia (MG), the principal neuroimmune sentinels in the brain, continuously sense changes in their environment and respond to invading pathogens, toxins, and cellular debris, thereby affecting neuroinflammation. Microbial pathogens produce small metabolites that influence neuroinflammation, but the molecular mechanisms that