Alle Fotos(1)
Key Documents
553031
Sigma-Aldrich
RAGE Antagonistpeptid, RAP
The RAGE Antagonist Peptide, RAP controls the biological activity of RAGE.
Synonym(e):
RAGE Antagonistpeptid, RAP, ELKVLMEKEL
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C57H101N13O17S
Molekulargewicht:
1272.55
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
2 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein S100P-abgeleiteter peptidbasiertes konkurrierender Antagonist des Rezeptors für Advanced Glycation Endproducts (RAGE). Stört nachweislich die Interaktion zwischen RAGE und dessen Liganden, wie S100P, S100A4 und HMGB-1 in Bindungsassays und in mehreren Krebszelllinien (~2 µ;M). Blockiert auch die RAGE-abhängige NF-kB-Aktivierung in den Tumorzelllinien MPanc96, MOH und HPAF II. Die systemische Verabreichung von RAP schwächt auch den NF-kB-Signalweg in-vivo und bewirkt eine signifikante Reduktion des Gliomtumorwachstums in murinen Modellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
RAGE
Reversibel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Ac-ELKVLMEKEL-NH2
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Arumugam, T., et al. 2012. Clin Cancer Res.18, 4356.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Helena Choltus et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Maternal smoking is a risk factor of preterm prelabor rupture of the fetal membranes (pPROM), which is responsible for 30% of preterm births worldwide. Cigarettes induce oxidative stress and inflammation, mechanisms both implicated in fetal membranes (FM) weakening. We hypothesized