5.30820
Rac1 Inhibitor V
Synonym(e):
Rac1 Inhibitor V, 3-(2-Hydroxyphenyl)-N-(4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, TCMDC-124310
About This Item
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CNC1=NC(=NC=C1)NCC2=CSC(=N2)C3=CC=CC=C3
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rac
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable