5.30588
IκB Ubiquitination Inhibitor, GS143
Synonym(e):
IκB Ubiquitination Inhibitor, GS143, 4-(3-Benzyl-4-(5-(2-fluoro-phenyl)-furan-2-ylmethylene)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-benzoic acid, 4-(3-Benzyl-4-((5-(2-fluorophenyl)furan-2-yl)methylene)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, GS 143
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark red
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1=CC=C(C=C1)CC2=NN(C(=O)C2=CC3=CC=C(O3)C4=CC=CC=C4F)C5=CC=C(C=C5)C(=O)O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
phosphorylated IκBα
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nakajima, H., et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Commun.368, 1007.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable