Merck
528315-M
PIPPS
A non-metal complexing, zwitterionic buffer with mixed-mode dissociation constants of pKa1 = 3.73 and pKa2 = 7.96 (100 mM, 25°C) PIPPS has no interference at wavelengths longer than 240 nm.
Synonym(e):
PIPPS, Piperazin-N,Nʹ-bis(3-propansulfonsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.28
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.96
solubility
water: 1%, 0.25 M NaOH: 5%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCCN1CCN(CC1)CCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C10H22N2O6S2/c13-19(14,15)9-1-3-11-5-7-12(8-6-11)4-2-10-20(16,17)18/h1-10H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
InChI key
PDLPTSJWDUCMKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein keine Metallkomplexe bildender, zwitterionischer Puffer mit Mixed-Mode-Dissoziationskonstanten von pKa1 = 3,73 und pKa2 = 7,96 (wässrige Lösung, 25 °;C, Ionenstärke = 100 mM). PIPPS weist bei Wellenlängen über 240 nm keine Interferenz auf.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Yu, Q., et al. 1997. Anal. Biochem. 253, 50.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c