Wichtige Dokumente
524611-M
Millipore
PIKfyve-Inhibitor
The PIKfyve Inhibitor, also referenced under CAS 371942-69-7, controls the biological activity of PIKfyve. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PIKfyve-Inhibitor, 6-Amino-N-(3-(4-(4-morpholinyl)pyrido[3ʹ2ʹ:4,5]furo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)phenyl)-3-pyridincarboxamid, PtdIns3P-5-Kinase-Inhibitor, YM201636
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H21N7O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.48
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C25H21N7O3/c26-19-7-6-16(14-28-19)24(33)29-17-4-1-3-15(13-17)22-30-20-18-5-2-8-27-25(18)35-21(20)23(31-22)32-9-11-34-12-10-32/h1-8,13-14H,9-12H2,(H2,26,28)(H,29,33)
InChIKey
YBPIBGNBHHGLEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyridofuropyrimidin-Verbindung, die Typ-III-PtdInsP-Kinase von Säugern selektiv hemmt (IC50 = 33 nM bzw. >;5 µ;M unter Verwendung von murinem PIKfyve bzw. Fab1 der Hefe) und dabei eine weit geringere Aktivität gegenüber p110α; (IC50 = 3,3 µ;M) und wenig Aktivität gegenüber Typ-IIγ;-PtdInsP-Kinase zeigt, selbst bei Konzentrationen von bis zu 10 µ;M. Blockiert nachweislich die Serum-induzierte PtdIns(3,5)P2-Produktion in NIH3T3-Zellen (80 % Hemmung bei 800 nM) und unterbricht reversibel den zellulären Transport über Endosomen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Die Löslichkeit in DMSO kann durch Hinzufügen eines kleinen Tropfens TFA erhöht werden.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Jefferies, H.B.J., et al. 2008. EMBO Reports9, 164.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable