524403
Pravastatin, Natriumsalz
A water-soluble, competitive 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that potently blocks in vivo cholesterol synthesis (Ki = ~1 nM).
Synonym(e):
Pravastatin, Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]1[C@H]2[C@H](C[C@@H](C=C2C=C[C@@H]1C)O)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
InChIKey
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
HMG-CoA-Reduktase
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hamelin, B.A., and Turgeon, J., 1998. Trends Pharmacol. Sci.19, 26.
Narisawa, T., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res.87, 798.
Cohen, L.H., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2203.
Koga, T., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta.1045, 115.
Yoshino, G., et al. 1986. Diabetes Res. Clin. Pract. 2, 179
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable