Wichtige Dokumente
520222
Sigma-Aldrich
PPACK dihydrochloride
≥80% (HPLC), solid, thrombin inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
PPACK, Dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31ClN6O3 · 2HCl
Molekulargewicht:
523.88
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
PPACK, Dihydrochlorid, PPACK, Dihydrochloride, CAS 82188-90-7, is an extremely potent and selective irreversible inhibitor of thrombin (Kobs/[I] = 10⁷M⁻¹S⁻¹). Reacts with thrombin in a 1:1 stoichiometry.
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)CCCN=C(N)N.Cl.Cl
InChI
1S/C21H31ClN6O3.2ClH/c22-13-18(29)16(8-4-10-26-21(24)25)27-19(30)17-9-5-11-28(17)20(31)15(23)12-14-6-2-1-3-7-14;;/h1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13,23H2,(H,27,30)(H4,24,25,26);2*1H/t15-,16+,17+;;/m1../s1
InChIKey
XKDCRQWZLPWLFG-LKLBIAKRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Extrem potenter und selektiver, irreversibler Thrombin-Inhibitor (Kobs/[I] = 107M-1S-1). Reagiert mit Thrombin mit einer Stöchiometrie von 1:1. Kann ebenfalls zur Hemmung von Gewebe-Plasminogen-Aktivator (Faktor VIIa und Faktor XIa) verwendet werden. Auch als 25-mM-Lösung in H2O (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-508773">;508773<;/A>;) erhältlich.
Extrem potenter und selektiver, irreversibler Thrombin-Inhibitor (Kobs/[I] = 107M-1S-1). Reagiert mit Thrombin mit einer Stöchiometrie von 1:1. Kann ebenfalls zur Hemmung von Gewebe-Plasminogen-Aktivator verwendet werden. Faktor VIIa und Faktor XIa.
Biochem./physiol. Wirkung
Kobs/[I] = 107 M⁻;¹; sec⁻;¹; als Inhibitor von Thrombin
Primärziel
Thrombin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-D-Phe-Pro-Arg-Chlormethylketon, 2HCl
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen (pH <; 4) sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar. Zerfällt rasch bei alkalischem pH.
Sonstige Hinweise
Rosado, J. A., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 42157.
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry 32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res. 69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable