5.09890
Benztropine
Synonym(e):
Benztropine, Benzatropine, Cogentin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)C.N1([C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(c4ccccc4)c3ccccc3)C
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
InChIKey
CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Muscarinic M1/M3
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Doshay, L.J., et al. 1956. J Am Med Assoc.162, 1031.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable