Wichtige Dokumente
5097R
Sigma-Aldrich
CMV pp65 MONOKLONALER ANTIKÖRPER
Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Ein Pipettenfläschchen mit 5-mL-Mischung aus monoklonalen Antikörpern für das Cytomegalovirus-(CMV-)pp65-Antigen in Puffer, der Proteinstabilisator enthält, und 0,1 % Natriumazid (Konservierungsmittel). Eine Ersatzkomponente für CHEMICON Light Diagnostics Katalognr. 3244 und 3247
Gebrauchsfertig
Spezifität
Spezifisch für das Cytomegalovirus-(CMV-)pp65-Antigen
Anwendung
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Nachweis von CMV pp65 MONOCLONAL mit diesem monoklonalen CMV-pp65-Antikörper, der zur Verwendung in der Immunfluoreszenz validiert wurde.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Protein A
Ein Pipettenfläschchen mit 5-mL-Mischung aus monoklonalen Antikörpern für das Cytomegalovirus-(CMV-)pp65-Antigen in Puffer, der Proteinstabilisator enthält, und 0,1 % Natriumazid (Konservierungsmittel).
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Be Lagerung bei 2 ° bis 8 °C ist dieses Reagenz bis zum Verfalldatum auf dem Etikett haltbar. Nicht einfrieren oder hohen Temperaturen aussetzen. Alle nach dem Verfalldatum verbleibenden Reagenzreste sind zu verwerfen.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
CMV-infizierte BAL-Patientenprobe
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable