5.06382
MPTP Hydrochloride
≥98% (TLC), solid, dopaminergic neurotoxin, Calbiochem
Synonym(e):
MPTP Hydrochloride, Dopaminergic neurotoxin, MPTP
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MPTP Hydrochloride,
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[N+H]1(CCC(=CC1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
InChIKey
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Gabriel, T. L., et al. 1999. Nature Med.5, 1403.
Zhang, X., et al. 2010. J. Proteome Res.9, 1496.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3