5.05021
BMX-IN-1
Synonym(e):
BMX-IN-1, N-(2-Methyl-5-(9-(4-(methylsulfonamido)phenyl)-2-oxobenzo[h][1,6]naphthyridin-1(2H)-yl)phenyl)acrylamide, BMX/BTK Inhibitor, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor IV, BLK Inhibitor I, BMX Inhibitor I, JAK3 Inhibitor XIII, PI 3-K Inhibitor XX, PIP5K2C Inhibi
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 12.5 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)c2cc3c4[n]([c](ccc4cnc3cc2)=O)c5cc(c(cc5)C)NC(=O)C=C)C
InChI
1S/C29H24N4O4S/c1-4-27(34)31-26-16-23(12-5-18(26)2)33-28(35)14-9-21-17-30-25-13-8-20(15-24(25)29(21)33)19-6-10-22(11-7-19)32-38(3,36)37/h4-17,32H,1H2,2-3H3,(H,31,34)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
BMX
BTK
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable