Wichtige Dokumente
495414
Sigma-Aldrich
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerin
Cell-permeable diacylglycerol analog that activates Ca2+-dependent protein kinase C.
Synonym(e):
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H42O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
InChIKey
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 Satz = 10 x 500 µ;g
Zellpermeables Diacylglycerin-Analogon, das die Ca2+-abhängige Proteinkinase C aktiviert. Zudem ist es ein Stimulator der Sekretion und Aggregation von Thrombozyten.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ca2+-abhängige Proteinkinase C
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
In Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren. Das Material kann in Chloroform gelöst, aliquotiert, unter einem Stickstoffstrom getrocknet und bei -20 °;C gelagert werden.
Sonstige Hinweise
Florin-Christensen, J. 1993. Biochem. J.289, 783.
Benz, I., et al. 1992. J. Membr. Biol. 130, 183.
Haeffner, E.W., and Wittmann, U. 1992. J. Lipid Mediat.5, 237.
Gilmore, T., and Martin, G.S. 1983. Nature306, 487.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable