Wichtige Dokumente
489479
Sigma-Aldrich
LSD1-Inhibitor IV, RN-1, 2HCl
LSD1 Inhibitor IV, RN-1, HCl, is a cell-permeable potent, irreversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1; IC₅₀ = 70 nM in a HRP-coupled assay using H3K4Me2 peptide substrate).
Synonym(e):
LSD1-Inhibitor IV, RN-1, 2HCl, LSD-Inhibitor IV, Histon-Lysin-Demethylase-Inhibitor VI, MOA-Inhibitor III, 2-(1R,2S)-2-(4-(Benzyloxy)Phenyl)Cyclopropylamin)-1-(4-Methylpiperazin-1-yl)Ethanon, HCl, BHC110-Inhibitor IV, KDM1-Inhibitor IV
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H29N3O2 · 2HCl
Molekulargewicht:
452.42
UNSPSC-Code:
12352208
NACRES:
NA.28
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 2.5 mg/mL
water: 2.5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Tranylcypromin-Analogon (Parnat; Katalog-Nr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-616431">;616431<;/A>;), das als potenter, irreversibler Inhibitor der lysinspezifischen Demethylase 1 (LSD1; IC50 = 70 nM in einem HRP-gekoppelten Assay unter Verwendung eines H3K4Me2-Peptidsubstrats) wirkt. Bildet ein kovalentes Addukt mit Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD). Überwindet nachweislich die Blut-Hirn-Schranke. Zeigt eine mäßige Selektivität gegenüber den Aminoxidasen MAO-A und MAO-B (IC50 = 0,51 bzw. 2,785 µ;M). Zeigt wünschenswerte pharmakokinetische Eigenschaften (Hirn/Plasma-Expositionsverhältnis von 88,9) und beeinträchtigt das Langzeitgedächtnis, jedoch nicht das Kurzzeitgedächtnis bei Mäusen (10 mg/kg, intraperitoneal).
Ein zellpermeables Tranylcypromin-Analogon (Parnat; Katalog-Nr. 616431), das als potenter, irreversibler Inhibitor der lysinspezifischen Demethylase 1 (LSD1; IC50 = 70 nM in einem HRP-gekoppelten Assay unter Verwendung eines H3K4Me2-Peptidsubstrats) wirkt. Bildet ein kovalentes Addukt mit Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD). Überwindet nachweislich die Blut-Hirn-Schranke. Zeigt eine mäßige Selektivität gegenüber den Aminoxidasen MAO-A und MAO-B (IC50 = 0,51 bzw. 2,785 µ;M). Zeigt wünschenswerte pharmakokinetische Eigenschaften (Hirn/Plasma-Expositionsverhältnis von 88,9) und beeinträchtigt das Langzeitgedächtnis, jedoch nicht das Kurzzeitgedächtnis bei Mäusen (10 mg/kg, intraperitoneal).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Neelamegam, R., et al. 2011. ACS Chem. Neurosci.3, 120.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brennan D Johnson et al.
ACS bio & med chem Au, 2(2), 161-170 (2022-07-28)
The flavin adenine dinucleotide containing Endoplasmic Reticulum Oxidoreductase-1 α (ERO1α) catalyzes the formation of de novo disulfide bond formation of secretory and transmembrane proteins and contributes towards proper protein folding. Recently, increased ERO1α expression has been shown to contribute to
Ramesh Neelamegam et al.
ACS chemical neuroscience, 3(2), 120-128 (2012-07-04)
Modulation of histone modifications in the brain may represent a new mechanism for brain disorder therapy. Post-translational modifications of histones regulate gene expression, affecting major cellular processes such as proliferation, differentiation, and function. An important enzyme involved in one of
Xiaoying Zhou et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 861916-861916 (2022-08-09)
Commensal microbes cross talk with their colonized mucosa. We show that microbes and their cell wall components induce an inflammatory response in cultured human mucosal cells derived from the nonmalignant nasopharyngeal epithelium (NNE) cells in vitro. NNE cells show significant
Cellular population dynamics shape the route to human pluripotency.
Panariello, et al.
Nature Communications, 14, 2829-2829 (2023)
Amanda Holley et al.
Physiology & behavior, 196, 78-83 (2018-08-24)
Although female rats are typically described as having a promiscuous mating strategy, if sexually naïve females have their formative sexually rewarding experiences paired with the same male, they will recognize that male and display mate-guarding behavior towards him in the