Alle Fotos(1)
Key Documents
444278-M
Millipore
MMP-9-Inhibitor I
≥93% (HPLC), solid, MMP-9 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
MMP-9-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H33N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.63
UNSPSC-Code:
12352200
product name
MMP-9-Inhibitor I, MMP-9 Inhibitor I, CAS 1177749-58-4, is a cell-permeable, potent, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC₅₀ = 5 nM). At high concentration inhibits MMP-1 (IC₅₀ = 1.05 µM) & MMP-13 (IC₅₀ = 113 nM).
Qualitätsniveau
Assay
≥93% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
5 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, potenter, selektiver und reversibler MMP-9-Hemmer (IC50 = 5 nM). Hemmt MMP-1 (IC50 = 1,05 µ;M) und MMP-13 (IC50 = 113 nM) erst bei wesentlich höheren Konzentrationen.
Ein zellpermeabler, potenter, selektiver und reversibler MMP-9-Inhibitor (IC50 = 5 nM). Hemmt auch MMP-1 (IC50 = 1,05 µ;M) und MMP-13 IC50 = 113 nM) in höheren Konzentrationen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MMP-9
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Levin, J.I., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 2189.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable