Merck
442615-M
Millipore
Magnesiumchlorid Hexahydrat
ACS Reagent Grade.
Synonym(e):
MgCl₂
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Qualität:
ACS reagent
Form:
crystalline solid
Löslichkeit:
water: 1.5 g/mL
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 5662
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 1.5 g/mL
Kationenspuren
heavy metals: <0.0005%
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
ACS-Reagenzqualität.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable