Merck
434625
Sigma-Aldrich
Leukotriene B₄
≥97% (HPLC), oil, proinflammatory agent, Calbiochem®
Synonym(e):
Leukotrien B4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Leukotrien B4, Potent proinflammatory agent, primarily because of its actions on polymorphonuclear leukocytes that include chemotaxis, aggregation, degranulation, and stimulation of adherence to vascular endothelium.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear
Löslichkeit
ethanol: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
OC(CCCC(=O)O)\C=C\C=C\C=C\C(O)C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
InChIKey
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Starke entzündungsfördernde Wirkung, vor allem aufgrund seiner Wirkung auf polymorphkernige Leukozyten, die Chemotaxis, Aggregation, Degranulation und Stimulation des Anhaftens am Gefäßendothel umfasst. Stimuliert die Transkription der Proto-Onkogene c-fos und c-jun in menschlichen Monozyten. Beteiligt an der Pathogenese des postischämischen Hirnödems.
Starker entzündungsfördernder Wirkstoff, vor allem aufgrund seiner Wirkung auf polymorphkernige Leukozyten, die Chemotaxis, Aggregation, Degranulation und Stimulierung des Anhaftens am Gefäßendothel umfasst. Stimuliert die Transkription der Proto-Onkogene c-fos und c-jun in menschlichen Monozyten. Beteiligt an der Pathogenese des postischämischen Hirnödems und des Asthmas.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Polymorphnukleare Leukozyten
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Entzündbar (J)
Physikalische Form
In Ethanol.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Kendall, A.P., et al. 1995. Anesthesia 50, 590.
Dokter, W.H., et al. 1994. Leukemia 8, 1181.
Jedlitschky, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24763.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2