Merck
412511
Sigma-Aldrich
IRE1-Inhibitor II
The IRE1 Inhibitor II controls the biological activity of IRE1.
Synonym(e):
IRE1-Inhibitor II, ER-Nukleus-Signalweg 1-Inhibitor II, Inositol-erforderndes-Enzym 1-Inhibitor II, 3ʹ-Formyl-4ʹ-hydroxy-5ʹ-methoxybiphenyl-3-carboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(C1=CC=CC(C2=CC(C([H])=O)=C(O)C(OC)=C2)=C1)=O
InChIKey
CVOMLTZPVVYGAP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable