Wichtige Dokumente
401480
Sigma-Aldrich
IKK-Inhibitor III, BMS-345541
IKK Inhibitor III, BMS-345541, CAS 445430-58-0, is a cell-permeable, potent, selective, and allosteric site-binding inhibitor of IKK-2 (IC₅₀ = ~ 300 nM).
Synonym(e):
IKK-Inhibitor III, BMS-345541, 4-(2ʹ-Aminoethyl)amino-1,8-dimethylimidazo[1,2-a]quinoxalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17N5 · 2C2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]21c(ncc2C)c(nc3c1cc(cc3)C)NCCN
InChI
1S/C14H17N5/c1-9-3-4-11-12(7-9)19-10(2)8-17-14(19)13(18-11)16-6-5-15/h3-4,7-8H,5-6,15H2,1-2H3,(H,16,18)
InChIKey
PSPFQEBFYXJZEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, starker, selektiver und an der allosterischen Stelle bindender Inhibitor von IKK-2 (IC50 ~300 nM), der entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Weist eine ~10-fach höhere Selektivität für IKK-2 gegenüber IKK-1 (IC50 ~4,0 µ;M) auf und fungiert nicht als Inhibitor von IKKε; und einem Panel von über 15 nicht verbundenen Proteinkinasen bei Konzentrationen von 100 µ;M. Hemmt die zelluläre Iκ;Bα;-Phosphorylierung (IC50 = 4 µ;M in THP-1-Zellen) und die LPS-induzierte Zytokinproduktion sowohl in-vitro (IC50 = 1–5 µ;M in THP-1-Zellen) als auch in-vivo (IC50 = 10 mg/kg bei Mäusen). Blockiert effektiv die Entzündung und Gelenkzerstörung bei einem Mausmodell mit Arthritis.
Eine zellpermeable Chinoxalin-Verbindung, die entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Fungiert als starker, selektiver und an der allosterischen Stelle bindender Inhibitor von IKK-2 (IC50 =~300 nM). Weist eine ~10-fach höhere Selektivität gegenüber IKK-1 (IC50 ~4 µ;M) und selbst bei Konzentrationen von 100 µ;M keine Aktivität gegenüber IKKε; und einem Panel von über 15 nicht verbundenen Proteinkinasen auf. Hemmt die zelluläre Iκ;Bα;-Phosphorylierung (IC50 = 4 µ;M in THP-1-Zellen) und die LPS-induzierte Zytokinproduktion sowohl in-vitro (IC50 = 1–5 µ;M in THP-1-Zellen) als auch in-vivo (IC50 = 10 mg/kg bei Mäusen). Blockiert effektiv die Entzündung und Gelenkzerstörung bei einem Mausmodell mit Arthritis.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: ~300 nM gegen IKK-2; 4 µ;M gegen die zelluläre Iκ;Bα;-Phosphorylierung in THP-1-Zellen; 1–5 µ;M gegen die LPS-induzierte Zytokinproduktion in THP-1-Zellen
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Wird als bis-TFA-Salz geliefert.
Sonstige Hinweise
Townsend, R.M., et al. 2004. Transplantation77, 1090.
MacMaster, J.F., et al. 2003. Inflamm. Res.52, 508.
McIntyre, K.W., et al. 2003. Arthritis Rheum.48, 2652.
Burke, J. R., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 1450.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reshma Raghava Kurup et al.
Scientific reports, 12(1), 13362-13362 (2022-08-04)
The RNA binding protein ADAR3 is expressed exclusively in the brain and reported to have elevated expression in tumors of patients suffering from glioblastoma compared to adjacent brain tissue. Yet, other studies have indicated that glioblastoma tumors exhibit hemizygous deletions
Owen S Skinner et al.
Nature metabolism, 5(5), 765-776 (2023-05-18)
Glucose is vital for life, serving as both a source of energy and carbon building block for growth. When glucose is limiting, alternative nutrients must be harnessed. To identify mechanisms by which cells can tolerate complete loss of glucose, we
Weili Wang et al.
Nature communications, 13(1), 4495-4495 (2022-08-03)
While hypoxia promotes carcinogenesis, tumour aggressiveness, metastasis, and resistance to oncological treatments, the impacts of hyperoxia on tumours are rarely explored because providing a long-lasting oxygen supply in vivo is a major challenge. Herein, we construct micro oxygen factories, namely