Alle Fotos(1)
Key Documents
385920
Sigma-Aldrich
HSP90-Inhibitor, CCT018159
The HSP90 Inhibitor, CCT018159, also referenced under CAS 171009-07-7, controls the biological activity of HSP90.
Synonym(e):
HSP90-Inhibitor, CCT018159, 4-(4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-ethylresorcinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.38
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1.7 mg/mL
DMSO: 35 mg/mL
ethanol: 35 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-3-12-8-14(16(24)10-15(12)23)20-19(11(2)21-22-20)13-4-5-17-18(9-13)26-7-6-25-17/h4-5,8-10,23-24H,3,6-7H2,1-2H3,(H,21,22)
InChIKey
OWPMENVYXDJDOW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyrazoloresorcinol-Verbindung, die die HSP90 ATPase-Aktivität hemmt (IC50 = 3,2 µ;M und 6,6 µ;M gegen humanes HSP90β; bzw. Hefe-HSP90) durch gezielte Ausrichtung auf die N-terminale ATP-Bindungsstelle des Enzyms. Zeigt keine detektierbaren Wirkungen gegen humanes Hsp70 oder Topoisomerase II, auch nicht bei hohen Konzentrations bis zu 100 µ;M, und hemmt bei wesentlich höheren Konzentrationen ein Panel von 20 häufig untersuchten Kinasen. Im Gegensatz zu 17-AAG (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-100068&;#124;[/islink]">;100068<;/A>;) hat die Expression von NQ01/DT-Diaphorase oder P-Glycoprotein keine Auswirkung auf die Antitumor-Aktivität von CCT018159.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Die Stammlösung ist bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hardcastle, A., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 1112.
Sharp, S.Y., et al. 2007. Cancer Res.67, 2206.
Smith, N.F., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 1628.
Dymock, B.W., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4212.
Cheung, K.M., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 3338.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable