Merck
354400
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde Solution
25% Aqueous
Synonym(e):
Glutaraldehyd -Lösung, Pentan-1,5-dial
About This Item
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.32
product name
Glutaraldehyd, 25%ige wässrige Lösung,
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
electron microscopy: suitable
Farbe
clear light yellow
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChIKey
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wird zur Quervernetzung von Proteinen und Polyhydroxy-Materialien verwendet. Wird auch als Gewebefixierungsmittel eingesetzt.
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Physikalische Form
25%ige wässrige Lösung.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sujin Park et al.
Histochemistry and cell biology, 153(2), 89-99 (2019-11-14)
Autophagy is a degradative cellular process that can be both non-selective and selective and begins with the formation of a unique smooth double-membrane phagophore which wraps around a portion of the cytoplasm. Excess and damaged organelles and cytoplasmic protein aggregates