346764-M
αα-D-Glucose-6-phosphat, Mononatriumsalz
Synonym(e):
αα-D-Glucose-6-phosphat, Mononatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (enzymatic)
Qualitätsniveau
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChIKey
OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rose, I.A., and Warms, J.V. 1967. J. Biol. Chem.242, 1635.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable