345888
JMV 2959
≥97% (HPLC), powder, Ghrelin receptor antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959, Growth hormone secretagogue receptor antagonist, (R)-N-(2-(1H-indol-3-yl)-1-(4-(4-methoxybenzyl)-5-phenethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl)-2-aminoacetamide hydrochloride, GHSR1a Antagonist, GH secretagogue receptor antagonist, JMV2959
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959,
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
32 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ghrelin receptor
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Mary, S., et al. 2012. Proc Natl Acad Sci USA109, 8304.
Salome, N., et al. 2009. Eur J Pharmacol.612, 167,.
Moulin, A., et al. 2007. J Med Chem50, 579.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable