Wichtige Dokumente
345878
Sigma-Aldrich
GGTI-286
A potent, cell-permeable, and selective inhibitor of GGTase I.
Synonym(e):
GGTI-286, N-4-[2(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl-(L)-leucin-Methylester, TFA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.58
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid (Glassy)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler und selektiver GGTase-I-Inhibitor. Dieses Methylester-Derivat von GGTI-287 (Best.-Nr. 345880) ist 5-fach stärker(IC50 = 2 µ;M ggü. 50 µ;M) als FTI-277 (Best.-Nr. 344555) bei der Hemmung der Verarbeitung von Geranyl-geranyliertem Rap1A-Protein. Antagonisiert selektiv onkogenes K-Ras4B (IC50 = 2 µ;M). GGTI-286 hat nachweislich eine signifikante antiproliferative Wirkung in humanen malignen Gliomzellen.
Ein potenter, zellpermeabler und selektiver Inhibitor der GGTase I. Dieses Methylester-Derivativ von GGTI-287 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-345880&;#124;[/islink]">;345880<;/A>;) ist ca. 25-fach potenter (IC50 = 2 µ;M ggü. 50 µ;M) als FTI-277 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-344555&;#124;[/islink]">;344555<;/A>;) bei der Hemmung der Verarbeitung von Geranyl-geranyliertem Rap1A-Protein. Antagonisiert selektiv onkogenes K-Ras4B (IC50 = 2 µ;M). GGTI-286 hat nachweislich eine signifikante antiproliferative Wirkung in humanen malignen Gliomzellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Geranylgeranyltransferase (GGTase)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2 µ;M gegen GGTase
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Stammlösungen sind bei -70 °;C bis zu 1 Woche haltbar.
Sonstige Hinweise
Bredel, M., et al. 1998. Neurosurgery 43, 124.
Qian, Y., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem.6, 293.
Lerner, E.C., et al. 1997. Oncogene 15, 1283.
Lerner, E.C., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 26770.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable