344935
Furin Substrate, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for furin, a mammalian homolog of the yeast Kex2 endoprotease (kcat/Km ~ 2 x 10⁴ s⁻¹M⁻¹).
Synonym(e):
Furin Substrate, Fluorogenic
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex 360 - 380 nm
λem 430-460 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Fluorogenic substrate for furin
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hatsuzawa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 16094.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable