Direkt zum Inhalt
330175-M
Echinomycin, Streptomyces sp.
A cell-permeable Streptomyces-derived antibiotic that contains two bicyclic peptide-linked quinoxalines and acts as a sequence-specific DNA bisintercalator.
Synonym(e):
Echinomycin, Streptomyces sp., NSC-13502, Quinomycin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H64N12O12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1101.26
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C51H64N12O12S2/c1-25(2)38-49(72)74-22-36(59-42(65)34-21-53-30-17-13-15-19-32(30)57-34)44(67)55-28(6)46(69)63(10)40-48(71)62(9)39(26(3)4)50(73)75-23-35(58-41(64)33-20-52-29-16-12-14-18-31(29)56-33)43(66)54-27(5)45(68)60(7)37(47(70)61(38)8)24-77-51(40)76-11/h12-21,25-28,35-40,51H,22-24H2,1-11H3,(H,54,66)(H,55,67)(H,58,64)(H,59,65)
InChI key
AUJXLBOHYWTPFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables aus Streptomyces abgeleitetes Antibiotikum, das zwei peptid-verknüpfte Chinoxaline umfasst und als sequenzspezifischer DNA-Bis-Interkalator fungiert. Echinomycin hemmt bei 10 µ;M nachweislich die HIF-1- und Myc/Max-DNA-Bindungsaktivitäten in U251- und MCF-7-Kernextrakten um >;90 % und weist zugleich wenig Wirkung gegen die Bindung von AP-1 oder NF-κ;B an ihre jeweiligen DNA-Ziele, denen die 5′;-ACGTG-3′;-Kernstruktur fehlt; ermittelt in zellfreien EMSA-Assays. Hemmt reversibel die Hypoxie-induzierte HIF-1-Transkriptionsaktivität in einem HRE-Promoter-basierten Reporter-Assay mit U215-Zellen (EC50 = 1,2 nM) und weist keine Wirkung gegen SV40-Promoter-basierte Transkriptionsaktivitäten auf. Trotz der Apoptose-induzierenden In-vitro-Aktivität von Echinomycin und ersten Berichten zu einer Antitumor-Wirkung in vivo in Mäusen haben klinische Studien bislang noch keine vielversprechenden Daten zu der therapeutischen Wirksamkeit dieses Mittels bei der Krebsbehandlung ergeben.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Park, J.Y., et al. 2008. Cell. Biol. Int.32, 1207.
Kong, D., et al. 2005. Cancer Res.65, 9047.
Chang, A.Y., et al. 1998. Cancer82, 292.
Wadler, S., et al. 1994. Cancer Chemother. Pharmacol.34, 266.
Muss, H.B., et al. 1993. Am. J. Clin. Oncol.16, 492.
Foster, B.J., et al. 1985. Invest. New Drugs3, 403.
Van Dyke, N.M., et al. 1984. Science225, 1122.
Ward, D.C., et al. 1965. Science149, 1259.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)