324696
Elastase-Substrat I, kolorimetrisch
A specific chromogenic substrate for human neutrophil elastase.
Synonym(e):
Elastase-Substrat I, kolorimetrisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
InChIKey
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Chromogenes Substrat für menschliche Neutrophil-Elastase
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable