Wichtige Dokumente
324630
Sigma-Aldrich
EHNA, Hydrochlorid
The racemic mixture of a cell-permeable adenine derivative that acts as a PDE II-selective phosphodiesterase inhibitor and adenosine deaminase.
Synonym(e):
EHNA, Hydrochlorid, Erythro-9-(2-Hydroxy-3-Nonyl)adenin, HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H23N5O · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.37 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(c2ncnc(c2nc1)N)[C@H]([C@@H](O)C)CCCCCC
InChI
1S/C14H23N5O/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17)/t10-,11-/m0/s1
InChIKey
IOSAAWHGJUZBOG-QWRGUYRKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Das racemische Gemisch eines zellpermeablen Adenin-Derivats, das als PDE II-selektiver Phosphodiesterase-Inhibitor (IC50 = 0,8 bzw. 2 µ;M gegen menschliches bzw. Schweine-PDE II) und Adenosin-Deaminase (Ki = 4 nM) fungiert und zugleich nur wenig oder stark reduzierte Wirksamkeit gegenüber PDE I/II/IV-Isozymen (IC50 >;100 µ;M) von menschlichen und Schweine-Spezies aufweist. Bei einer Konzentration von 10 µ;M blockiert EHNA zudem gemäß Berichten effektiv und reversibel die Differenzierung und bewahrt die Pluripotenz der hES-Zelllinie SA121 (menschliche embryonale Stammzellen) in Feeder-freien Kulturen ohne exogen hinzugefügtes FGF über bis zu 30 Durchgänge hinweg, unabhängig von seiner bekannten ADA- und PDE-hemmenden Wirkung.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PDE 2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 4 nM gegen Adenosin-Deaminase
Ziel-IC50: 0,8 und 2 µ;M gegen menschliches bzw. porcines PDE II
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Burton, P., et al. 2010. Biochem. J.in press.
Lorbar, M., et al. 1999. J. Mol. Cell. Cardiol.31, 401.
Verde, I., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.127, 65.
Reynolds, A.J., et al. 1996. Brain Res.798, 67.
Mery, P.F., et al. 1995. Mol. Pharmacol.48, 121.
Podzuweit, T., et al. 1995. Cell. Signal.7, 733.
Bessodes, M., et al. 1982. Biochem. Pharmacol.31, 879.
Bouchard, P., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 1033.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable