Wichtige Dokumente
324390
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamin D₁-Rezeptor Kaninchen pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1(24316)
Allgemeine Beschreibung
Dieser Anti-Dopamin-D₁;-Rezeptor-Antikörper ist für die Verwendung in ELISA, WB, Gefrierschnitten, unfixierten Schnitten und Paraffinschnitten zur Erkennung des Dopamin-D-₁;-Rezeptors validiert.
Erkennt den Dopamin-D1-Rezeptor im Rattengehirn. Kreuzreagiert nicht mit anderen Dopaminrezeptoren.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, geliefert als lyophilisiertes, unverdünntes Serum. Erkennt das ~50 kDa Dopamin-D1-Rezeptorprotein.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid (MDGTGLVVERDFSC), das den Aminosäuren 9-21 des humanen D₁;Dopaminrezeptors entspricht
Human
Anwendung
ELISA (siehe Anmerkungen)
Immunblotting (1:1000)
Gefrierschnitte (1:5000)
Unfixierte Schnitte (1:5000)
Paraffinschnitte (nicht empfohlen)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Unverdünntes Serum.
Rekonstituierung
Den Antikörper mit 100 µ;l PBS mit 1 % BSA rekonstituieren. Für eine weitere Verdünnung des Antikörpers eine ähnliche Pufferformulierung verwenden. Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C).
Hinweis zur Analyse
Positive Kontrolle
Rattenhirn
Sonstige Hinweise
Dieser Antikörper eignet sich gemäß Berichten auch für ELISA. Zum Blockieren von Immunoblot-Membranen NUR 4%iges Ziegenserum oder Ziegen-Kondensmilch verwenden. Bei Gefrierschnitten zeigt sich bei einer 1:5000-Verdünnung des rekonstituierten Serums ein spezifisches Staining der Rattenhirn-Schnitte, darunter mediales Septum, Nucleus accumbens, Gyrus dentatus, Globus pallidus, mediales Vorderhirnbündel, Kortex-Regionen 1-3, Substantia nigra reticulata und ventrales tegmentales Areal. Ebenfalls zeigte sich ein starkes Zellkern-Staining der Oligodendrozyten. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Mignini, F., et al. 2000. J. Autonom. Pharmacol.20, 325.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hye-Min Jeon et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 39, 100894-100894 (2023-03-28)
Recent studies indicate that signaling molecules traditionally associated with central nervous system function play critical roles in cancer. Dopamine receptor signaling is implicated in various cancers including glioblastoma (GBM) and it is a recognized therapeutic target, as evidenced by recent
Florian Giesert et al.
PloS one, 8(5), e63778-e63778 (2013-05-16)
Missense mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 gene (LRRK2) are linked to autosomal dominant forms of Parkinson's disease (PD). In order to get insights into the physiological role of Lrrk2, we examined the distribution of Lrrk2 mRNA and different
Dana C Borcherding et al.
PloS one, 6(9), e25537-e25537 (2011-10-04)
Dopamine (DA) binds to five receptors (DAR), classified by their ability to increase (D1R-like) or decrease (D2R-like) cAMP. In humans, most DA circulates as dopamine sulfate (DA-S), which can be de-conjugated to bioactive DA by arylsulfatase A (ARSA). The objective
Jacqueline S Coley et al.
PloS one, 10(2), e0117450-e0117450 (2015-02-04)
Drug abuse is a major comorbidity of HIV infection and cognitive disorders are often more severe in the drug abusing HIV infected population. CD14+CD16+ monocytes, a mature subpopulation of peripheral blood monocytes, are key mediators of HIV neuropathogenesis. Infected CD14+CD16+
Gabriela Assis-de-Lemos et al.
Bioscience reports, 41(12) (2021-11-26)
Dopamine signaling has numerous roles during brain development. In addition, alterations in dopamine signaling may be also involved in the pathophysiology of psychiatric disorders. Neurodevelopment is modulated in multiple steps by reactive oxygen species (ROS), byproducts of oxidative metabolism that