300410
Digitonin, hochrein
CAS 11024-24-1 is a non-ionic detergent commonly used to solubilize membrane-bound proteins.
Synonym(e):
Digitonin, hochrein, Digitin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Aggregatnummer
60 - 70
Farbe
white
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19?,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45+,46-,47-,48+,49-,50+,51-,52-,53-,54+,55-,56+/m0/s1
InChIKey
UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable