Wichtige Dokumente
237911
Sigma-Aldrich
Creatine Phosphate dipotassium salt
≥98% (TLC), solid, high-energy phosphate compound, Calbiochem®
Synonym(e):
Creatin-Phosphat, Dikaliumsalz, Phosphocreatin, 2K
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8K2N3O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Creatin-Phosphat, Dikaliumsalz, A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine hochenergetische Phosphatverbindung. Der Transfer der Phosphatgruppe von Kreatinphosphat zu ADP und von ATP zu Kreatin bildet die Grundlage des Kreatin-Kreatinphosphat-Energietransports.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Tokuda, H., et al. 1990. Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
515.3 °F
Flammpunkt (°C)
268.5 °C