Wichtige Dokumente
234140
Sigma-Aldrich
Collagenase-Inhibitor I
The Collagenase Inhibitor I controls the biological activity of Collagenase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Collagenase-Inhibitor I, Z-PDLDA-NHOH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H32N4O6
Molekulargewicht:
448.51
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
1 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein starker und spezifischer Inhibitor von Wirbeltier-Collagenasen mit IC50-Werten im Bereich 1 µ;M.
Ein starker und spezifischer Inhibitor von Wirbeltier-Collagenasen mit IC50-Werten im Mikromolbereich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Wirbeltier-Collagenasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Pro-D-Leu-D-Ala-NHOH
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Odake, S., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull. 38, 1007.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable