Wichtige Dokumente
208731
Sigma-Aldrich
Calpain-Substrat II, fluorogen
Cyclic fluorogenic substrate for the quantitative determination of calpain -1 and -2.
Synonym(e):
Calpain-Substrat II, fluorogen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H31N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C29H33N3O8/c1-4-16(2)27(32-24(34)11-12-25(35)36)29(39)31-22(14-18-5-8-20(33)9-6-18)28(38)30-19-7-10-21-17(3)13-26(37)40-23(21)15-19/h5-10,13,15-16,22,27,33H,4,11-12,14H2,1-3H3,(H,30,38)(H,31,39)(H,32,34)(H,35,36)/t16?,22?,27-/m0/s1
InChIKey
VSWNAJAOJZXWBM-FTJGSZSVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fluorogenes Substrat für die quantitative Bestimmung der Aktivität von Calpain I und II aus Schweinen. Dient auch als Substrat für andere Proteasen, einschließlich Proteasom. (Anregungswellenlänge: 380 nm; Emissionswellenlänge: 460 nm)
Zyklisches fluorogenes Substrat für die quantitative Bestimmung von Calpain-1 und -2. Eignet sich auch zum Messen der Peptidaseaktivität des 20S-Proteasoms. Typische Konzentrationen liegen im Bereich von 10–100 µmol/l, abhängig von den Assay-Bedingungen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Calpain-1 und -2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Suc-Leu-Tyr-AMC
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Seol, J.H., et al. 1989. FEBS Lett. 247, 197.
Woo, K.M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 2088.
Sasaki, T., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 12489.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable