Wichtige Dokumente
203782
Sigma-Aldrich
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-d-galactopyranosid
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Synonym(e):
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-d-galactopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 2% (20mg/mL)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
InChIKey
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chromogenes Substrat für β-Galactosidase. Wird zur Unterscheidung zwischen rekombinanten und nichtrekombinanten Plasmiden, die das β-Galactosidase-Gen tragen (z. B. pUR222), eingesetzt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Engler, K.H., et al. 1999. J. Microbiol. Methods35, 207.
Arakawa, H., et al. 1991. Anal. Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964. J. Med. Chem.7, 574.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable