Wichtige Dokumente
20-163
Sigma-Aldrich
SDS-Lysepuffer - zur Verwendung in ChIP-Assays
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
Synonym(e):
ChIP Lysis Buffer, SDS Lysis Buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Zur Verwendung in Chromatin-Immunpräzipitations-Assays.
Physikalische Form
1 % SDS, 10 mmol/l EDTA und 50 mmol/l Tris, pH-Wert 8,1.
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromatin immunoprecipitation from dorsal root ganglia tissue following axonal injury.
Elisa Floriddia,Tuan Nguyen,Simone Di Giovanni
Journal of Visualized Experiments null
Liang Xu et al.
Cancer letters, 482, 74-89 (2020-04-20)
Distant metastasis is the major cause of short survival in ccRCC patients. However, the development of effective therapies for metastatic ccRCC is limited. Herein, we reported that ETV4 was selected from among 150 relevant genes with in vivo evidence of
Lishan Guo et al.
Molecular medicine reports, 21(2), 909-917 (2019-12-04)
Upregulation of fetal hemoglobin expression can alleviate the severity of β‑thalassaemia. This study aimed to investigate the effects of Oridonin (ORI, a diterpenoid compound) on γ‑globin expression in human erythroid precursor cells and the potential underlying mechanisms. Erythroid precursor cells
Yu-Hui Li et al.
Frontiers in oncology, 10, 567-567 (2020-05-22)
Global incidence and mortality associated with hepatocellular carcinoma (HCC) is steadily increasing. Metastasis-associated 1 (MTA1) can induce tumorigenesis and metastatic progression in HCC. However, the mechanistic details of MTA1-mediated regulation of HCC has not been completely defined. Epigenetic histone modification