Wichtige Dokumente
20-113
Sigma-Aldrich
Magnesium/ATP-Cocktail
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Zur Verwendung in Kinase-Assays.
Qualität
Regelmäßig mittels Kinase-Assay beurteilt.
Physikalische Form
20 mmol/l MOPS, pH-Wert 7,2, 25 mmol/l β-Glycerinphosphat, 5 mmol/l EGTA, 1 mmol/l Na3VO4, 1 mM Dithiothreitol, 75 mmol/l MgCl2 und 0,5 mmol/l ATP
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The kinases aurora B and mTOR regulate the G1-S cell cycle progression of T lymphocytes.
Jianxun Song,Shahram Salek-Ardakani,Takanori So,Michael Croft
Nature Immunology null