Wichtige Dokumente
194434
Sigma-Aldrich
ABTS-Chromophor
Synonym(e):
ABTS-Chromophor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N4O6S4
Molekulargewicht:
514.62
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.41
Form
solution
Qualitätsniveau
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clearvery pale yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Einkomponenten-Peroxidasesubstrat, das löslich, sicher und praktisch ist und in ELISA eine allgemein gute Leistung erbringt. In Gegenwart von Meerrettichperoxidase (HRP, horseradish peroxidase) und Wasserstoffperoxid wird ABTS zu einem intensiv blau-grünen, wasserlöslichen Produkt oxidiert. Dieses Produkt ist ein Radikalkation mit einem Absorptionsmaximum von 416 nm. In der Regel wird die Produktbildung spektrofotometrisch bei 405 nm gemessen, was eine quantitative Analyse von HRP-basierten Systemen ermöglicht. Die Farbbildung als Funktion der Zeit kann überwacht oder die Reaktion durch Zugabe von Säure gestoppt werden. Da die Säure die Absorption bei 405 nm nicht verändert, können sowohl kinetische als auch Endpunktmessungen bei der gleichen Wellenlänge durchgeführt werden.
Peroxidasesubstrat, das löslich, sicher und praktisch ist und in ELISA eine allgemein gute Leistung erbringt. ABTS-Chromophor entwickelt eine intensive blau-grüne Farbe, die bei 405 nm bis 410 nm gemessen werden kann. Daher kann er für sowohl kinetische las auch Endpunktreaktionen eingesetzt werden.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Enthält optimale Konzentrationen von ABTS und H₂O₂ in einem Citratpuffer (pH-Wert 4,0) mit proprietären Stabilisatoren.
Rekonstituierung
ABTS-Lösung sollte bei 4 °C gelagert, vor dem Gebrauch jedoch auf Raumtemperatur erwärmt werden. Die Lösung sollte vor direktem Sonnenlicht geschützt und entsorgt werden, falls sie hellgelb oder trüb wird.
Sonstige Hinweise
Rodgriquez-Lopez, J.N., et al. 2000. Biochemistry39, 13201.
Rechtliche Hinweise
ABTS ist eine Marke von Boehringer Mannheim.
ABTS is a trademark of Roche
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable