Wichtige Dokumente
178422
Sigma-Aldrich
Anti-Apolipoprotein-A-I-pAb aus Kaninchen
liquid, Calbiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-Apolipoprotein A-I, Kaninchen, polyklonal erkennt humanes Apolipoprotein A-I. Kreuzreagiert nicht mit anderen Apolipoproteinen. Für ELISA und Western Blot validiert.
Erkennt humanes Apolipoprotein A-I. Kreuzreagiert nicht mit anderen humanen Apolipoproteinen.
  • Antikörper-Zielgen-Symbol: APOA1
  • Synonym des Ziels: Ai, ALP-1, Apo1a, APOA-I, APOLIPOPROTEIN A-I, APOLIPOPROTEIN A-I G1, APOLIPOPROTEIN A1, Brp-14, HDLA1, LP(A-I), Ltw-1, Lvtw-1, MGC102525, MGC117399, Sep-1, Sep-2
  • Entrez-Genname: Apolipoprotein A-I
  • Hu-Entrez-ID: 335 (Verwandte Antikörper: 178474, 178472, 178470, 178463)
  • Mu-Entrez-ID: 11806
  • Ratten-Entrez-ID: 25081
  • Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der durch Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Cellulose-Ionenaustauschchromatografie aufgereinigt wurde. Erkennt das Apolipoprotein-A-I-Protein.
    Immunogen
    Human
    Humanes Apolipoprotein A-I von voller Länge
    Anwendung
    ELISA (≥1:800)
    Immunoblotting (1:1000)
    Verpackung
    Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
    Warnhinweis
    Toxizität: Standard-Handhabung (A)
    Physikalische Form
    in PBS
    Rekonstituierung
    Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
    Sonstige Hinweise
    Kreuzreagiert durch Immunblotting nicht mit Apolipoprotein A-II, B, C-I, C-II, C-III oder E. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
    Rechtliche Hinweise
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
    Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
    Lagerklassenschlüssel
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 1
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    John T Melchior et al.
    Journal of lipid research, 58(7), 1374-1385 (2017-05-10)
    HDLs are a family of heterogeneous particles that vary in size, composition, and function. The structure of most HDLs is maintained by two scaffold proteins, apoA-I and apoA-II, but up to 95 other "accessory" proteins have been found associated with
    Roshni R Singaraja et al.
    Circulation, 114(12), 1301-1309 (2006-08-31)
    Extrahepatic tissues have long been considered critical contributors of cholesterol to nascent HDL particles in the reverse cholesterol transport pathway, in which ABCA1 plays the crucial role. Recent studies, however, including both overexpression and deletion of ABCA1 selectively in the
    Elena Thomàs-Moyà et al.
    Journal of lipid research, 47(9), 2042-2048 (2006-07-04)
    Caloric restriction (CR) has been shown to attenuate age-related oxidative damage and to improve major atherosclerotic risk factors. Paraoxonase 1 (PON1), an enzyme specifically associated with HDL containing apolipoproteins A-I and J, has been reported to prevent the proatherosclerotic effects
    Elena Thomàs-Moyà et al.
    Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 13(3-4), 203-209 (2007-06-27)
    Diets consumed in industrialized countries are rich in fat and increase the incidence of atherosclerosis, a process reported to be influenced by gender. Considering the anti-atherogenic role attributed to serum Paraoxonase 1 (PON1) activity, and given the pro-atherogenic effects described
    Elias N Glaros et al.
    Journal of lipid research, 49(2), 324-331 (2007-11-06)
    The serine palmitoyl transferase inhibitor myriocin potently suppresses the development of atherosclerosis in apolipoprotein E (apoE) gene knockout (apoE(-/-)) mice fed a high-fat diet. This is associated with reduced plasma sphingomyelin (SM) and glycosphingolipid levels. Furthermore, oral administration of myriocin