Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41105331
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Die RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation (RIP) ist das RNA-Analogon zur bekannteren ChIP (Chromatin-Immunpräzipitation)-Anwendung, die DNA-Ziele von DNA-Bindungsproteinen in einem zellulären Kontext in vivo identifiziert. RIP kann eingesetzt werden, um spezifische RNA-Moleküle (vieler Typen), die mit bestimmten nukleären oder zytoplasmatischen Bindungsproteinen assoziiert sind, zu identifizieren. Diese Versuche involvieren die Immunpräzipitation von endogen gebildeten Komplexen aus RNA-Bindungsproteinen sowie die gleichzeitige Isolierung von RNA-Spezies, die mit diesem RNA-Bindungsprotein assoziiert sind. Die Aufreinigung dieser RNA-Spezies ermöglicht die Abfrage und Identifizierung von mRNA (und potenziell nichtkodierenden RNA, die damit assoziiert sind), und kann durch Downstream-Anwendungen, einschließlich quantitative Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR), Mikroarray-Analyse (RIP-chip) und Tiefensequenzierung oder sequenzierungsbasierte Plattformen der 2. Generation (RIP-Seq) direkt gemessen werden.
Application
Das RNA-Immunpräzipitations(RIP)-Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um 48 einzelne RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitations(RIP)-Reaktionen mit magnetischen Protein-A/G-Beads durchzuführen.
Features and Benefits
- Magnetische Protein-A/G-Beads, die zum Binden an Nukleinsäure-Protein-Immunkomplexe optimiert wurden
- RNAse-Inhibitoren und RNAse-freie Reagenzien
- Positiv- und Negativkontrollen
Packaging
RIP-Kit-Kapazität: 48 RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitationsassays
Acht Packungen mit allen erforderlichen Reagenzien, um 48 einzelne RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitations(RIP)-Reaktionen durchzuführen.
Acht Packungen mit allen erforderlichen Reagenzien, um 48 einzelne RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitations(RIP)-Reaktionen durchzuführen.
Preparation Note
Komponenten nach dem Erhalt bei den auf den Etiketten angegebenen Temperaturen aufbewahren. Bei Lagerung nach Anweisung sind die Kit-Komponenten ab Versanddatum 6 Monate stabil.
Other Notes
- Magnetische Protein-A/G-Beads
- RIP-Waschpuffer
- RIP-Lysepuffer
- 0,5 mol/l EDTA
- 10 % SDS
- Salzlösung I
- Salzlösung II
- Ausfällungsverstärker
- Normales Maus-IgG
- Aufgereinigtes Kaninchen-IgG
- Proteaseinhibitor-Cocktail 200X
- RNase-Inhibitor
- Proteinase K (10 mg/ml)
- Nukleasefreies Wasser
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?