Wichtige Dokumente
176905
Sigma-Aldrich
Anthrax Protective Antigen
from Recombinant, >90% (SDS-PAGE), lyophilized, anthrax protective antigen, Calbiochem®
Synonym(e):
Anthrax PA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Anthrax-Schutz-Antigen, Bacillus anthracis, rekombinant, B. anthracis, Anthrax Protective Antigen, Bacillus anthracis, Recombinant, is the protective antigen that mediates the entry of anthrax lethal factor and edema factor into the target cell.
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes Bacillus anthracis-Anthrax-Schutzantigen, das in einem speziellen Stamm von B. anthracis exprimiert wird. Eine von drei Proteinkomponenten von Anthraxtoxin, das durch das pathogene Bakterium Bacillus anthracis erzeugt wird. Zentrale Einheit, die den Eintritt von Anthrax-Letalfaktor (LF) und Ödemfaktor (EF) in die Zielzelle vermittelt. PA83 bindet durch einen Membranrezeptor vom Typ I mit einer Von-Willebrand-Faktor-A-Domäne namens Anthraxtoxinrezeptor an die Zelloberfläche. PA83 wird in vivo durch eine Furin-ähnliche Protease aktiviert, um ein 63-kDa-Protein (PA63) zu erzeugen. PA63 selbstassoziiert, um einen heptameren, kationenselektiven, spannungsabhängigen Membrankanal zu bilden, der anschließend LF und/oder EF bindet. Die Abspaltung des 20-kDa-Fragments von PA83 ist für die Bindung des Schutzantigens an LF und EF erforderlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Membranprotein vom Typ I mit einer Von-Willebrand-Faktor-A-Domäne namens Anthraxtoxinrezeptor
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Aus 50 mmol/l NaCl, 5 mmol/l HEPES, pH-Wert 7,5, lyophilisiert.
Rekonstituierung
In 100 µl sterilem, destilliertem H₂O rekonstituieren, um eine Endkonzentration von 1 mg/ml zu erzeugen.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Einzelne Hauptbande mittels SDS-PAGE. Mehrere kleinere Nebenkomponenten, die Spaltungsfragmente von PA sein könnten, sind ersichtlich.
Sonstige Hinweise
Mogridge, J., et al. 2002. Biochemistry41, 1079.
Nassi, S., et al. 2002. Biochemistry41, 1445.
Ahuja, N., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.286, 6.
Bradley, K.A., et al. 2001. Nature414, 225.
Brossier, F. und Mock, M. 2001. Toxicon39, 1747.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable