Merck
1.70314
Supelco
ICP-Standard für Kupfer
traceable to SRM from NIST Cu(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cu Certipur®
Synonym(e):
Kupfer-Kalibrierlösung für ICP
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
0.47 (20 °C in H2O)
Dichte
1.014 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Anwendung
Der Kupfer-IPC-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard für die Bestimmung des Kupfer-Isotopenverhältnisses in geologischen Proben mittels Multikollektor-Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (MC-ISPMS).
Hinweis zur Analyse
1.000 mg/l Cu in 2–3%iger Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem Cu(NO3)2, HNO3 und Wasser
Sonstige Hinweise
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Use of Ga for mass bias correction for the accurate determination of copper isotope ratio in the NIST SRM 3114 Cu standard and geological samples by MC-ICPMS
Hou Q, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 31, 280-287 (2016)