16-200
Anti-Histidine Tagged Antibody, clone 4D11, biotin conjugate
clone 4D11, Upstate®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D11, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HRG(3273)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epitop-Tags & allgemeine Anwendung
Epitop-Tags
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2