Alle Fotos(1)
Key Documents
16-193
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histon H2A.X (Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, Biotin-Konjugat
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JBW301, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer139)
Angaben zum Gen
human ... H2AX(3014)
Allgemeine Beschreibung
Histone sind basische Zellkernproteine, die für die Nukleosomstruktur der Chromosomenfasern in Eukaryoten verantwortlich sind. Nukleosomen bestehen aus etwa 146 bp DNA, die um ein Histon-Oktamer aus je einem Paar der vier Kernhistone (H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt sind. Die Chromatinfaser wird durch die Wechselwirkung eines Linker-Histons H1 mit der DNA zwischen den Nukleosomen weiter komprimiert, um Chromatinstrukturen von höherer Ordnung zu bilden.
Spezifität
Aufgrund der Konservierung der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Erkennt Histon H2A.X, das an Ser139 phosphoryliert ist, Molekülmasse 15 kDa.
Immunogen
Epitop: Ser139
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid (CKATQA[pS]QEY), das den Aminosäuren 134–142 des humanen Histons H2A.X entspricht. Die immunisierende Sequenz hat 8 identische Aminosäuren in Hefe und Maus.
Anwendung
Der Anti-Phospho-H2A.X(Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, Biotin-Konjugat ist ein monoklonaler Maus-Antikörper für den Nachweis von Phospho-Histon H2A.X (Ser139), auch als Histon H2AXS139P, H2AX-Histon bekannt, und wurde in ICC und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Regelmäßig an säureextrahiertem Histon aus Jurkat-Zelllysaten, die mit 0,5 mmol/l Staurosporin (19-123) behandelt wurden, beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–1 μg/ml dieser Charge wies phosphoryliertes Histon H2A.X (Ser139) in säureextrahiertem Histon aus Jurkat-Zelllysaten, die mit 0,5 μmol/l Staurosporin (Katalognr. 19-123) behandelt wurden, nach.
Zielbeschreibung
15 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes, an Biotin konjugiertes, monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 70 % Lagerpuffer (0,02 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 mmol/l NaCl, 0,1% Natriumazid) und 30 % Glycerin
Mit Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit Staurosporin behandelte Jurkat-Zelllysate.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sascha Schäuble et al.
PloS one, 7(8), e42150-e42150 (2012-08-11)
Primary human fibroblasts in tissue culture undergo a limited number of cell divisions before entering a non-replicative "senescent" state. At early population doublings (PD), fibroblasts are proliferation-competent displaying exponential growth. During further cell passaging, an increasing number of cells become
Jeffrey M Cloutier et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005462-e1005462 (2015-10-29)
Chromosome abnormalities are common in the human population, causing germ cell loss at meiotic prophase I and infertility. The mechanisms driving this loss are unknown, but persistent meiotic DNA damage and asynapsis may be triggers. Here we investigate the contribution
Fabienne Cocchiarella et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 3, 16038-16038 (2016-08-31)
The Sleeping Beauty (SB) transposase and, in particular, its hyperactive variant SB100X raises increasing interest for gene therapy application, including genome modification and, more recently, induced pluripotent stem cells (iPS) reprogramming. The documented cytotoxicity of the transposase, when constitutively expressed
Jinting Yan et al.
Journal of cell science, 129(3), 492-501 (2015-12-15)
Human Huntingtin (HTT), a Huntington's disease gene, is highly expressed in the mammalian brain and testis. Simultaneous knockout of mouse Huntingtin (Htt) in brain and testis impairs male fertility, providing evidence for a link between Htt and spermatogenesis; however, the
Tristan Winters et al.
The EMBO journal, 33(11), 1256-1270 (2014-05-07)
The cohesin complex is essential for mitosis and meiosis. The specific meiotic roles of individual cohesin proteins are incompletely understood. We report in vivo functions of the only meiosis-specific STAG component of cohesin, STAG3. Newly generated STAG3-deficient mice of both