Wichtige Dokumente
16-126
Millipore
Streptavidin, Agarosekonjugat
Streptavidin, agarose beads suitable for purification of biotinylated macromolecules.
Synonym(e):
Streptavidin agarose beads
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Aus Streptomyces avidinii isoliertes, kovalent an Agarose gebundenes Streptavidin.
Anwendung
Streptavidin, Agarosekonjugat wurde wie folgt verwendet:
  • Immunpräzipitation
  • Co-Immunpräzipitation
  • Test zur reversiblen Biotinylierung
Es ist für die Aufreinigung von biotinylierten Makromolekülen geeignet.
Qualität
Routinemäßige Beurteilung durch Immunpräzipitation der Tyrosin-phosphorylierten Proteine aus einem aus EGF-stimulierten A431-Zellen zubereiteten RIPA-Lysat mit einem biotinylierten monoklonalen Phosphotyrosin-Antikörper (16-103)
Physikalische Form
phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable