1.51452
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 4.6 mm Guard Cartridges (3 pieces)
Synonym(e):
Chromolith® RP-18 endcapped
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Chromolith® RP-18-Vorsäulen, endcapped, 10-4.6 (3-teilig), L × I.D. 10 mm x 4.6 mm guard cartridges (3 pieces)
Materialien
PEEK column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Chromolith®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
18% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
1 cm × 4.6 mm
Matrix
monolithic silica
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Porengröße
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Chromolith® RP-18, endcapped, 10-4.6 Vorsäulen sind äußerst einfach zu verwenden. Die Vorsäulen werden einfach direkt vor der Hauptsäule hinzugefügt, um diese vor chemischer oder mechanischer Kontamination zu schützen. Wegen der Vorteile der Monolith-Technologie und der einfachen Handhabung der Chromolith®-Vorsäulen werden sie auch gerne mit klassischen Partikelsäulen verwendet. Wenn große Probenvolumina injiziert werden müssen, können die Vorsäulen außerdem als Trap-Säulen dienen. Vorsäulen sollten häufig ausgetauscht werden, um die übermäßige Anhäufung von Verunreinigungen zu vermeiden.
Chromolith®-Säulen bestehen aus monolithischem Kieselgel mit einer charakteristischen bimodalen Porenstruktur.
Chromolith® RP-18, endcapped, 10-4.6-Vorsäulen werden mit dem Chromolith® Vorsäulenhalter 10 mm x 4,6 mm verwendet [1.52033]
Erfahren Sie hier mehr:
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Alle Supelco HPLC-Säulen, einschließlich monolithische Chromolith®-Säulen, sind mit allen HPLC- und UHPLC-Instrumenten vollständig kompatibel.
Supelco HPLC-Produkte: Die beste Wahl für alle LC-Instrumente