1.50858
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 10 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) LiChroCART™ 250-10, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
21.6% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 10 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 20000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 1.5 - 3.5