1.50826
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] Diol TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L20
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Diol bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 40000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.6
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): 0.4 - 1.0